Learn More
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, steril, grad. (VE=500)
Mit manipulationssicherem Schraubverschluss. Die Silikondichtung bietet zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten.
Marke:  BRAND™ 780757
302.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10669114
  • 313.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen (PP)
  • Steril
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
13 mm
Autoklavierbar
Durchsichtig
Lagerung von medizinischem Zubehör wie Seren und Blutproben sowie Probenerwärmung, Zentrifugation usw.
44 mm
500/Pckg.
–196 bis 121 °C
Ja
DIN EN 285
Polypropylen
1.5 ml
Polypropylen
Für Zentrifuge
Schraubverschluss mit Silikondichtung
500/Pckg.
Steril
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer234227484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number780757
Name des Produkts
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, steril, grad. (VE=500) > Kapazität: 1.5 ml