Learn More
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen
Haltbarer als Kartons, die empfindlich gegen Aufweichen und Staubbildung sind, mit Polypropylenfolie-Konstruktion. Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen bieten eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Polycarbonat-Boxen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120372
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15630785
  • 85.45 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Polypropylenkonstruktion verringert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen erheblich
  • Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
  • Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
  • Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind
  • Bis zu Temperaturen von - 80°C lagern
  • Kann in mechanischen Tiefkühlgeräten und Gefäßen bis - 196°C (nur Dampfphase) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
Gefrierschrank
Unterteilungen
-196°C
9 x 9
125 x 125 x 49 mm
125 mm
12,1 mm
Hellgrün
Quadratisch
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
-80 °C
10/Packung
Bis zu -80°C
125 mm
49 mm
1,03 kg
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    10
    Minuten
    5
    Sekunden
    4
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen > Farbe: Lt. Green