Learn More
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen
Haltbarer als Kartons, die empfindlich gegen Aufweichen und Staubbildung sind, mit Polypropylenfolie-Konstruktion. Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen bieten eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Polycarbonat-Boxen.
Marke: Fisherbrand™ HS120371
74.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Polypropylenkonstruktion verringert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen erheblich
- Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
- Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
- Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind
- Bis zu Temperaturen von - 80°C lagern
- Kann in mechanischen Tiefkühlgeräten und Gefäßen bis - 196°C (nur Dampfphase) verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
Gefrierschrank | |
Unterteilungen | |
-196°C | |
9 x 9 | |
125 x 125 x 49 mm | |
125 mm | |
12,1 mm |
Blau | |
Quadratisch | |
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | |
-80 °C | |
10/Packung | |
Bis zu -80°C | |
125 mm | |
49 mm | |
1,03 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31