Learn More
Greiner Bio-One Einwegbeutel aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Greiner Bio-One™ Polypropylen Einwegbeutel sind ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
Marke: Greiner Bio-One 644201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen-Folie zur Sterilisation im Dampfautoklaven
- Sauerstofftransportrate von 50 μm-PP-Folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24 h x bar)
- Wasserdampf-Transportrate von 50 μm-PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1.54 g/(m² x 24 h)
- Folienstärke: 0.05 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
780 x 400 mm | |
400 mm |
25 l | |
Ja | |
0°bis 140 °C | |
780 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Einwegbeutel aus Polypropylen > Kapazität: 25 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur