Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke:  Fisherbrand™ 01830C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18356503
  • 170.00 CHF / 200 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
7 to 10 gal.
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
48 cm
19 in.
2 mil
140°C
Elastisch
Rot
58 cm
Autoklavierbar
23 in.
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe > Red; Plain; Size: 19 x 23 in.