Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig
Aus Polypropylenfolie zur Sterilisation im Dampfautoklaven. Greiner Bio-One™ ist ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
Marke:  Greiner Bio-One 646201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023281
  • 292.20 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sauerstofftransportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24 h x bar)
  • Wasserdampf-Transportrate von 50 µm-PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1,54 g/(m² x 24 h)
  • Auf Anfrage mit Aufdruck Biohazard erhältlich, wenn eine ausreichende Anzahl bestellt wird
  • Folienstärke: 0,05mm
  • Autoklavierbar
    • Dampfautoklaven: Max. 134 °C, 2 bar/30 min
    • Heißluftsterilisatoren: Max. 140 °C, 120 min
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 140 °C. 
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel
0,050 mm
780 mm
65 l
Ja
Polypropylen
500/Packung
600 mm
Name des Produkts
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig > 780 x 600 mm (L x B)