Learn More
Buerkle™ ChemoSampler, PP grau, 1000 ml, 100 cm .
Entwickelt für die Probenahme aggressiver Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen und Detergenzien.
Marke: Buerkle™ 5336-1000
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Beschreibung
- Die Proben werden direkt in die aufschraubbare Original-Probenahmeflasche gezogen
- Manipulationssicherer Flaschenverschluss mit Original-Sicherheitsring gewährleistet einen unverfälschten Probentransport
- Aus Tanks, Silos oder Tankwagen können mit Hilfe der Verlängerungsstange Proben aus Tiefen bis zu 200 cm entnommen werden
- Hergestellt aus Polypropylen, grau
- Inklusive Probeflasche mit 1000 ml
- Verlängerungsstange von 100 cm und zwei Flaschengrößen als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Grau | |
100 cm, Verlängerungsstange mit zusätzlichen 100 cm |
1000 mL | |
Probenahme aggressiver Flüssigkeiten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ ChemoSampler, PP grau, 1000 ml, 100 cm . > Kapazität: 1000 ml, Länge: 100 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur