Learn More
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
GREENER_CHOICE
Sorgenfreies Eintauchen. Gosselin™ Schraubverschlusskellen mit abnehmbarem Griff verhindern Verschütten durch Schraubverschlüsse und abnehmbaren Stiel.
Marke:  Gosselin™ TAT30C-01
213.28 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15488794
  • 427.10 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Behälter aus Polypropylen
  • Abnehmbarer Griff
  • Stoßfest
  • Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
  • Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
  • Steriler SAL-Wert 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
SAL 10 - 3
43 mm
290 mm einschließlich Behälter
40 mL
Blau
80 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer776467 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberTAT30C-01
Chargennummer774239 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberTAT30C-01
Chargennummer771404 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberTAT30C-01
Chargennummer770712 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberTAT30C-01
Name des Produkts
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel >