Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Mittlerer Bereich
Verbiegt, rostet und korrodiert nicht.
Marke: Bel-Art™ F18228-0000
19.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbiegt, rostet und korrodiert nicht.
- Schlauchklemmen aus Acetal-Kunststoff sind in drei Größen erhältlich, um eine optimale Schlauchpassung zu gewährleisten
- Autoklavierbar
Mittlere Klemme:
- Mit 15 Klemmpositionen zur Durchflussregelung
- Passend für Schläuche mit 1/8 bis 7/16 in. (3,2 bis 11 mm) AD
Maxi Klemme:
- Mit 12 Klemmpositionen zur Durchflussregelung
- Passend für Schläuche mit bis zu 3/4 (19 mm) AD
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schlauchklemme | |
Tube | |
2.31 Zoll | |
5.867 cm | |
Natural | |
1,9 cm |
12 Packungen | |
Acetal-Kunststoff | |
0.75 Zoll | |
0.12 bis 0.43 in. | |
0.3 bis 1.09 cm | |
Angled |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schlauchklemmen: Mittlerer Bereich > Mittlerer Bereich; für 1/8 bis 7/16 in. (3,2 bis 11 mm) AD Schläuche; mit 15 Klemmpositionen zur Durchflussregelung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur