Learn More
Socorex™ Universal-Workstation aus Polyamid
Halten und organisieren Sie Pipetten mit den Socorex™ Laborpipettenständern. Die platzsparenden Arbeitsplätze und der Regalhalter für Pipetten sind in verschiedenen Farben erhältlich. Alle sind aus robustem Polyamid- oder Polycarbonat-Material gefertigt und mit rutschfesten Polstern sehr stabil.
Marke:  Socorex™ 320.340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10201852
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besonders geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten und Makropipetten.
  • Passend für alle Calibra™ - und Acura™ -Modelle
  • Erhältlich in Pastellfarben
  • Hergestellt aus leicht zu reinigendem Polyamid- und Polycarbonat-Material
Spezifikation
Spezifikation
Workstation
Pipettenständer, Modell 340
Mehrkanal- und Einkanalpipetten
3
Name des Produkts
Socorex™ Universal-Workstation aus Polyamid > Farbe: Hellgrau