Learn More
Abeba™ Dynamic 37313 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 37313/38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattleder, weiß/rot
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
37313 |
Weiß | |
38 | |
Polyurethan |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Dynamic 37313 Schuhe > Größe:38
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur