Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
Marke:  Quickfit™ KC14
48.59 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11981528
  • 95.58 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
  • Müheloses Anbringen und Entfernen von Klemmen
  • Weniger herkömmliches Festklemmen notwendig
  • Beständig gegen Temperaturen von bis zu 80°C
  • Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Pckg.
Polyacetal
Gelenkgröße 14/23
Gelenkklemme
Glasbehälter mit konischen Verbindungen
Gelb
Name des Produkts
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal > Gelenkgröße: 14/23; Farbe: Gelb