Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Aufgereinigtes alkalisches Phosphataseenzym (AP, alk-phos) zur Verwendung in Aktivitäts-Assays und Konjugation zu Antikörpern für ELISA und IHC.
Marke: Thermo Scientific™ 31391
1791.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Alkalische Phosphatase ist gereinigtes alkalisches Phosphatase(AP oder alk-phos)-Enzym für die Verwendung in Aktivitätsassays und als Konjugation an Antikörpern für ELISA- und Immunhistochemie-Anwendungen.
Leistungsmerkmale:
- Aufgereinigt – bereit zur Konjugation ohne vorherige Dialyse
- Die Aktivität wird nicht durch die Exposition gegenüber antibakteriellen Mitteln wie Natriumazid oder Thimerosal beeinflusst
- Spezifische Aktivität > 2.000 Einheiten/mg
- Eine Einheit ist definiert als die Menge, die pro Minute 1,0 mol para-Nitrophenylphosphat in 1,0 M Diethanolamin, 0,5 mM MgCl2 bei 37 °C und pH 7,8 hydrolysiert
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
Proteinforschung | |
AP (Alkalische Phosphatase) |
Fest | |
Pierce™ | |
20 mg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen