Learn More
Masterflex™ FEP-Schläuche
Hervorragend geeignet für den Transfer von Hochtemperatur- oder stark korrosiven Materialien.
Marke: Masterflex™ 06406-64
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
- Hervorragend geeignet für den Transfer von Materialien unter extremen Temperaturen oder stark korrosiven Stoffen.
- Geeignet für hochreine Arbeit
- Chemisch inert.
- Nicht toxisch.
- Hitzebeständig.
- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Keine Materialverschlechterung über die Zeit.
- Robust, kann jedoch noch bei niedrigen Temperaturen gebogen werden.
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Nicht-Phthalat;USP;3A;NSF-61 | |
3,2 mm | |
4,8 mm | |
0,8 mm | |
Autoklav, ETO oder trockene Hitze | |
289 psi |
Autoklavierbar | |
FEP | |
7,6 m | |
-270 °C | |
Durchscheinend | |
204 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ FEP-Schläuche > Innendurchmesser:3,2 mm; Dicke:0,8 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur