Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marke:  Eppendorf™ 5069000527
7975.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30040081
  • 8006.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
  • Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
  • Calibrated according to ISO 23783-2 standards
  • Includes hard shell case for transport and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispensing Head
0.5 to 300 μL
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System
4.6 lb.
1 Ea.
Nicht autoklavierbar
Cell culture, Molecular biology
Je 1
2.1 kg
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 0.5 to 300 μL