Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
Marke: Quickfit™ KC29
71.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
- Müheloses Anbringen und Entfernen von Klemmen
- Weniger herkömmliches Festklemmen notwendig
- Beständig gegen Temperaturen von bis zu 80°C
- Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
Spezifikation
10/Pckg. | |
Polyacetal | |
Gelenkgröße 29/32 |
Gelenkklemme | |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | |
Rot |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen