Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
44.80 CHF - 99.45 CHF
Spezifikation
Menge | 10/Pckg. |
---|---|
Typ | Gelenkklemme |
Material | Polyacetal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasbehälter mit konischen Verbindungen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11991528
|
Quickfit™
KC19 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Blau |
95.85 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11981528
|
Quickfit™
KC14 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Gelb |
95.58 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11920955
|
Quickfit™
KC29 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Rot |
99.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10796461
|
Quickfit™
KC12 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Violett |
45.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11901538
|
Quickfit™
KC24 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Grün |
60.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11911538
|
Quickfit™
KC34 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Orange |
54.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10101460
|
Quickfit™
KC40 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Ocker |
62.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10488960
|
Quickfit™
KC10 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Minze |
44.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12029072
|
Quickfit™
KC45 |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen | Braun |
71.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
- Müheloses Anbringen und Entfernen von Clips
- Reduziert den Bedarf nach herkömmlichen Klammern
- Hält Temperaturen bis zu 80°C stand
- Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
Spezifikation
10/Pckg. | |
Gelenkklemme | |
Polyacetal | |
Glasbehälter mit konischen Verbindungen |