Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 37620
373.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10571384
  • 401.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz) ist ein weit verbreitetes Substrat für den Nachweis alkalischer Phosphatase in ELISA-Anwendungen. Wenn alkalische Phosphatase und PNPP reagieren, entsteht ein gelbes wasserlösliches Reaktionsprodukt. Dieses Reaktionsprodukt absorbiert Licht bei 405 nm. Pierce PNPP ist in vier Formaten erhältlich: Trockenes kristallines Pulver, Einwegtabletten, eine stabile Substratlösung und ein komplettes Kit mit Substratlösung und Diethanolamin-Puffer.
Leistungsmerkmale:
  • Absorptionsmaximum von 505 nm für Messungen mit ELISA-Plattenlesegeräten
  • Entwickelt bei Reaktion mit alkalischer Phosphatase (AP) einen gelben Farbton in der Lösung
  • Sicherere Anwendung – Die Lösung enthält ein nicht-quecksilberfreies, nicht-azidkonservierendes Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce PNPP Substrat Kit
1 Kit
Kit
Chemisches Substrat
Ausreichend für: 5 ml einer typischen 1x-Substratlösung pro Tablette (525 ml gesamt; etwa 5250 Wells bei 100 µl pro Well)
• Diethanolamin-Puffer, 225 ml
• PNPP-Tabletten, 105 Tabletten (5 mg/Tablette)
Puffer bei 4 °C und PNPP-Tabletten bei -20 °C lagern.
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Pierce™
Alkalische Phosphatase
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerVB301425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2020 Catalog Number37620
ChargennummerVA301423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2020 Catalog Number37620
ChargennummerVA298749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2020 Catalog Number37620
ChargennummerUK292998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2019 Catalog Number37620
ChargennummerUK291882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2019 Catalog Number37620
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PNPP Substrates > PNPP Substrat-Kit