Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ ABTS-Substratlösung
Gebrauchsfertige, wasserlösliche Peroxidase-Substrattabletten, die ein messbares grünes Endprodukt für ELISA-Methoden liefern.
Marke: Thermo Scientific™ 37615
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ABTS-Substrate sind Tabletten und eine gebrauchsfertige Lösung aus einem wasserlöslichen Peroxidasesubstrat, das ein messbares grünes Endprodukt für ELISA-Verfahren liefert.
ABTS (2,2'-Azinobis [3-Ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure]-Diammoniumsalz) ist ein wasserlösliches HRP-Substrat, das bei Reaktion mit Peroxidase ein grünes Endprodukt liefert. Das grüne Produkt hat zwei Hauptabsorptionspeaks, bei 410 nm und bei 650 nm. ABTS ist bei ELISA-Anwendungen weniger empfindlich als OPD und TMB. Es oxidiert weniger leicht und die Farbentwicklung dauert länger (ca. 20 Minuten). Dies kann von Vorteil sein, wenn bei Verwendung von OPD oder TMB die höhere Empfindlichkeit zu einem inakzeptablen Hintergrund führt.Leistungsmerkmale:
- Ausgezeichnete Wahl, wenn keine maximalen Empfindlichkeiten erforderlich sind
- Oxidiert weniger leicht und die Farbentwicklung dauert länger (ca. 20 Minuten) als bei OPD und TMB
Spezifikation
Pierce 1-Step ABTS Lösung | |
250 mL | |
1-Step™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Chemisches Substrat | |
Bei 4 °C lagern |
Sicherheit und Handhabung
- ABTS Substrate Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-iminodiethanol,sodium azide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK402853 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 37615 |
ZI398312 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 37615 |
ZF396281V2REVISED | Analysenzertifikat | 22/06/2024 | 37615 |
ZF396281 | Analysenzertifikat | 21/06/2024 | 37615 |
ZD389413 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 37615 |