Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
237.00 CHF - 401.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | ELISA-Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
Substrattyp | Alkalische Phosphatase |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11889260
|
Thermo Scientific™
34045 |
Powder |
305.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11859270
|
Thermo Scientific™
34047 |
Tablet |
312.00 CHF
105 Tabletten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10571384
|
Thermo Scientific™
37620 |
Kit |
401.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10371394
|
Thermo Scientific™
37621 |
Liqiuid |
237.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt) is a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm.
Features of PNPP (p-nitrophenyl phosphate):
• One-component alkaline phosphatase (AP) substrate
• Absorbance maximum of 405 nm
• Develops a yellow hue in solution upon reaction with AP
• Safer to use—contains a non-mercury, non-azide preservative
The substrate is offered in several formats:
PNPP Substrate
• Powder Form
PNPP Substrate Tablets
• 5 mg tablets with an inert filler as the balance
PNPP Substrate Kit
• PNPP tablets and a Diethanolamine Buffer to yield more than one liter of substrate. The Diethanolamine Substrate Buffer (Cat. No. 34064) is also provided individually as a 5X concentrate.
1-Step™ PNPP Substrate Solution
• Circumvents this time-consuming and variable introducing step by providing a single component PNPP substrate. This substrate is stable for 12 months at 2–8°C and can be stopped with conventional methods.
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Chemisches Substrat | |
Alkalische Phosphatase |