Learn More
OHAUS™ Uni Block
Zubehör für Heizplatten und Rührer
Marke: OHAUS™ 30500586
380.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Reagenzgläser oder Fläschchen
Spezifikation
12 mm Reagenzgläser | |
Uni Block |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Uni Block > 12 mm-Reagenzgläser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur