Learn More
Platin(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10371004
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371004
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10371004
Marke: Thermo Scientific Acros 195402500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-96-1
Summenformel Cl4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 336.88
MDL-Nummer MFCD00011182
InChI-Schlüssel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-Name Tetrachlorplatin
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) chloride
Schmelzpunkt 370.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel PtCl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formelmasse 336.89
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Platin(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >