Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird als Standard für die Kalibrierung von Grundmetall-Thermoelementen verwendet. Es wird auch in der Glasindustrie für Ofenauskleidungen und komplexe Fabrikation verwendet.
auf Anfrage - 9150.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum Rhodium foil |
---|---|
Summenformel | Pt:Rh; 80:20 wt% |
MDL-Nummer | MFCD00198186 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Reinheit (%) | 99.9% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11384767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FF |
25 x 25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11365939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FI |
50 x 50 mm |
2775.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11374767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.GH |
100 x 100 mm |
9150.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Platinum Rhodium foil | |
MFCD00198186 | |
99.9% |
Pt:Rh; 80:20 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tube |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen