Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351698
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351698
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11351698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011051.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Katalyse, Galvanisierung, Fotografie
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentenfeste Tinte, Mikroskopie. Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hexahydrat wird zur Bestimmung von Kalium verwendet. Es wird auch für die Aufreinigung von Platin verwendet, indem es mit Ammoniumchlorid behandelt wird und anschließend Ammoniumhexachloroplatinat mit Wasserstoff erhitzt wird, um elementares Platin zu erhalten. Es findet außerdem Anwendung in der Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. Es ist eine Vorstufe für die Herstellung von anderen Platin-Katalysatoren. Darüber hinaus wird es als analytisches Reagenz eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 409.82 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.43
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
ChargennummerW27K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
ChargennummerU05K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
ChargennummerN20K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
ChargennummerM26K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number011051.06,011051.22,011051.03,011051.14
Name des Produkts
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >