Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird bei der Herstellung von Mikroelektroden zur elektrischen Stimulation von Nervengewebe und elektrophysiologischen Aufzeichnungen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FI
619.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11375929
  • 639.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium foil
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water.
Rörchen
50 x 50 mm
MFCD02091683
99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number041802.FI,041802.GH,041802.FF
ChargennummerZ09H099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041802.FI,041802.GH,041802.FF
ChargennummerP23C013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041802.FI,041802.GH,041802.FF
ChargennummerU14E033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041802.FI,041802.GH,041802.FF
ChargennummerI30T017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041802.FI,041802.GH,041802.FF
Name des Produkts
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 50 x 50 mm