Learn More
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)-Hexahydrat, ACS, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11303328
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used for the determination of potassium. It is also used for the purification of platinum by treating it with ammonium chloride flowed by heating of ammonium hexachloroplatinate with hydrogen yields elemental platinum. It also finds application in catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine color in glass and porcelain, indelible ink and microscopy. It is a precursor for the preparation of other platinum catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18497-13-7
Summenformel Cl6H14O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 517.89
MDL-Nummer MFCD00149910
InChI-Schlüssel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name Platin(4+) Dihydrogenhexahydrat Hexachlorid
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Klumpen
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 517.91 (409.82 Anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red-brown lump
Dichte 2.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Name des Produkts
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)-Hexahydrat, ACS, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >