Learn More
Invitrogen™ CTP
Gebrauchsfertige Lösung
Marke: Invitrogen™ 18331017
184.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ATP, CTP, GTP, UTP (Nukleosid-5'-Triphosphat) und 10 mm NTPmix eignen sich für In-vitro-Transkriptionsreaktionen mit SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen für die Produktion von RNA-Proben oder RNA-Transkripten zur Umwandlung in In-vitro-Translationssextrakte. Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in 1 mm Tris-HCl (pH 7,5).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Unmarkiert | |
Flüssig |
RNA-Markierung | |
5 μM | |
500 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.