Learn More
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird bei der Herstellung von Mikroelektroden zur elektrischen Stimulation von Nervengewebe und elektrophysiologischen Aufzeichnungen verwendet.
auf Anfrage - 639.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium foil
Summenformel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354757
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FF
25 x 25 mm
323.00 CHF
25 Millimeter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11375929
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FI
50 x 50 mm
639.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11348968
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.GH
100 x 100 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium foil
MFCD02091683
99.9%
Pt:Ir; 90:10 wt%
Insoluble in water.
Rörchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Platin-Iridium-Folie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals