Learn More
Elma™ Pin Sets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
Marke:  Elma™ 1125209
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881307
  • 14.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
10 Pins/Set
Pin Set
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
0509
Name des Produkts
Elma™ Pin Sets > Pin Sets; Model: 0509