Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Marke:  Pyrex 3660/08M
129.94 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11971548
  • 139.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
  • Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
  • Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
  • Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Integralscheibe aus gesintertem Glas
Borosilikatglas
450 °C
53mm
4
30 mm
Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C
30mL
Gooch-Tiegel
Name des Produkts
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas > Fassungsvermögen:30 ml; Porosität: Grad 4