Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 384-Well-Reaktionsplatten
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 384-Well-Reaktionsplatten bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistungsfähigkeit, um Ihre experimentellen Anforderungen zu erfüllen.
Marke: Applied Biosystems™ A36931
183.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
EnduraPlate™ Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff wurden mit Applied Biosystems™ Geräten für eine optimale Passform und Leistung validiert. Sie sind nach ANSI/SBS-Standards konstruiert und eignen sich hervorragend für automatisierte Arbeitsabläufe. MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 384-Well-Reaktionsplatten mit Rand passen in 384-Well-Thermoblöcke (0,02 ml).
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems™ Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standards für Kompatibilität mit Laboren mit hohem Durchsatz und dem Einsatz in Robotersystemen
- Leicht ablesbarer, schwarzer Text zur Unterscheidung von Wells für die Minimierung von Pipettierfehlern
EnduraPlate™ Reaktionsplatten nutzen Polypropylen für eine dünnwandige Konstruktion, die eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit ausgezeichneter Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe ermöglicht. Der Polycarbonat-Rahmen bietet mechanische Stabilität, Planheit und Haltbarkeit, die mit Automatisierung/Robotik kompatibel sind. Der leicht ablesbare, schwarze Text trägt zur Unterscheidung der Wells bei, um Pipettierfehler zu minimieren und die Probenvorbereitung zu verbessern.
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 384-Well-Reaktionsplatten werden ohne Barcodes bereitgestellt, sodass Sie die Platten individuell mit Ihren eigenen Barcodes anpassen können.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
20 Platten |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
20 Platten | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
384 | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen