Learn More
Plum™ MP2000 Spender
Flexibles Spendersystem für Beutel-in-Schachtel-Produkte (Seife/Handreinigung/Handlotion). Gut geeignet für Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten, Lebensmittelverarbeitung, technische Hochschulen und Grafikbranchen.
Marke:  Plum™ P4252
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15771137
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Hygienisches und zuverlässiges Spender-Design
  • Einfache Anpassung an die Anforderungen an die Handhygiene am Arbeitsplatz
  • MP2000-Produkte werden in luftdichten Paketen zur Verhinderung von Bakterienwachstum geliefert
  • Einfache Montage, Reinigung und Nachfüllung
  • Spezifikation
    Spezifikation
    110 mm
    230 mm
    300 mm
    2
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Plum™ MP2000 Spender > Breite (metrisch): 230 mm