Learn More
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für automatischen Analysator
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
Marke:  Kartell™ 02502004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11303814
  • 32.60 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht.Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
  • Sortiment an glasklaren Gefäßen aus Polystyrol für den automatischen Analysator, Boden konisch
  • Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™
  • Supplied without caps
  • Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
1000/Pack
Transparent
Polystyrol
Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™ Analysegeräte
2 ml
TBG
Ja
24,9 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für automatischen Analysator > Fassungsvermögen:2mL; Höhe:24,9mm