Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stößel für Dounce-Gewebemahleinrichtung aus Glas
Alle Bauteile aus Glas
Marke: DWK Life Sciences 885302-0007
122.55 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Dounce Gewebeschleifer (Kontes 885300 Serie)
Spezifikation
0,23 oz. | |
Kleiner Clearance-Pistill, B | |
0,23 oz., 7 ml |
7 ml | |
Dounce-Gewebeschleifer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stößel für Dounce-Gewebemahleinrichtung aus Glas > Kleines Spiel, 7 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur