Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, Rabbit
Für den Nachweis bis auf mittlere bis niedrige Femtogramm-Mengen und die Western Blot-Entwicklung innerhalb von weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Marke:  Thermo Scientific™ 35081
Artikelnummer. 10584875
  • 752.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Fast-Western-Blot-Kit SuperSignal West Femto Substrat, Kaninchen
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™, SuperSignal™
HRP
Kaninchen
10 Western Blots (800 cm²)
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
400 ml
Meerrettich-Peroxidase
Mittlerer bis niedriger Femtogrammbereich
Ausreichend für: 10 Mini-Blots mit Kaninchen-Primärantikörpern als Sonden
• Schneller Western-Antikörper-Verdünner, 200 ml
• Schneller Western 10X-Waschpuffer, 100 ml
• Schnelles optimiertes Western-Kaninchen-HRP-Reagens, Femto, 10 ml
• SuperSignal West Femto-Luminol/Verstärkerlösung, 50 ml
• SuperSignal West stabile Peroxidlösung, 50 ml
Kit bei 4 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZD382904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number35081
ChargennummerYC371806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2023 Catalog Number35081
ChargennummerYA365682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number35081
ChargennummerXH362407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog Number35081
ChargennummerWE307272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2021 Catalog Number35081
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, Rabbit > Femto-Kaninchen-Kit; 400 ml-Kit