Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, Mouse
Für den Nachweis bis auf mittlere bis niedrige Femtogramm-Mengen und die Western Blot-Entwicklung innerhalb von weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Marke: Thermo Scientific™ 35080
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Western Blot-Schnellkit, SuperSignal West Femto-Substrat, enthält optimierte Reagenzien und ein Protokoll, das einen Nachweis im mittleren bis niedrigen Femtogrammbereich ermöglicht und die typische Western Blot-Entwicklung auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzt.
Das Fast Western Blot Kit-Protokoll ist eine schnelle und effiziente Methode zur Entwicklung von Western Blots, ohne dass teure Instrumente und Verbrauchsmaterialien für andere schnelle Western Blotting-Systeme erworben werden müssen. Diese kompletten Pierce Fast Western Blot Kits erfordern nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Femto Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten SuperSignal West Femto Substrate, das empfindlichste verbesserte chemilumineszente Substrat, das für den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP) erhältlich ist. Diese Substrate-Empfindlichkeit, Intensität und Dauer des Signals ermöglichen eine einfache Dokumentation mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.Leistungsmerkmale:
Schnell – Niedrige Femtogramm-Nachweisgrenzen in ca. 1 Stunde
Praktisch – Keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
Wirtschaftlich – Es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
Stabil – Alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr lang stabil
Einfach – Die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standard-Maus-oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
Spezifikation
Pierce Fast-Western-Blot-Kit, SuperSignal West Femto Substrat, Maus | |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
HRP | |
Maus | |
10 Western Blots (800 cm² Membran) |
Western-Blot-Kit | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
400 ml | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Mittlerer bis niedriger Femtogrammbereich | |
Ausreichend für: 10 Mini-Blots mit Maus-Primärantikörpern als Sonden • Schneller Western-Antikörper-Verdünner, 200 ml • Schneller Western 10X-Waschpuffer, 100 ml • Schnelles optimiertes Western-Maus-HRP-Reagens, Femto, 10 ml • SuperSignal West Femto-Luminol/Verstärkerlösung, 50 ml • SuperSignal West stabile Peroxidlösung, 50 ml Kit bei 4 °C lagern. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
23Minuten
9Sekunden
47Neues Angebot Jetzt sparen