Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Streptavidin-Beads
Die Reinigung oder Immunpräzipitation biotinylierter Proteine oder Affinitätsliganden erfolgt mittels mit Streptavidin beschichteter Magnetpartikel zur magnetbasierten Trennung.
Marke:  Thermo Scientific™ 88816
500.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150874
  • 576.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird auf einer Eispackung versendet.
Flüssig
1 ml
Biotin
Streptavidin
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
1 μm
Pierce™
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ401549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number88816
ChargennummerZI394055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88816
ChargennummerZH390905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number88816
ChargennummerZG387466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number88816
ChargennummerZG387023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number88816
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Streptavidin-Beads > Beads; 1 ml