Learn More
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe
Zeigt klar und deutlich an, wenn die Temperaturen überschritten wurden. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturwechselfarbe eignet sich ideal für die Erstellung von Thermovermessungen und erweist sich oft als eine genaue Methode zur Messung hoher Temperaturen.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd IPSC550THE250ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781199
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Zeitgesteuerte Thermofarbe
  • Auf Lösungsmittelbasis
  • Auf den meisten Oberflächen ist kein Primer erforderlich
  • Schnelle Färbung bei direkter Sonneneinstrahlung
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Überragende Leistung in normalen und schwierigen Umgebungen
  • Ideal für thermische Untersuchungen
  • Starke, klare Farbkontraste
  • Beständig gegen Öl, Dampf und Wasser
  • Keine Additive erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Zeitgesteuerter Temperaturlack (550 °C)
ISO 9001
250 ml
Color changing paint to show heat exposure
Orange
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe >