Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo Hygrometer
Marke:  Dostmann Electronic™ 5020-5002
Artikelnummer. 15370300
  • 41.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Thermohygrometer
0.001
-10 °C bis +60 °C
Digital
122 g
10 bis 99 %
±3.5%
±0.8°C
0,1 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ Thermo Hygrometer > Temperaturbereich:–10 bis 60 °C