Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Streptavidin-Beads
Die Reinigung oder Immunpräzipitation biotinylierter Proteine oder Affinitätsliganden erfolgt mittels mit Streptavidin beschichteter Magnetpartikel zur magnetbasierten Trennung.
590.00 CHF - 1896.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird auf einer Eispackung versendet. |
Partikelgröße | 1 μm |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10150874
|
Thermo Scientific™
88816 |
1 ml |
590.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10615204
|
Thermo Scientific™
88817 |
5 ml |
1896.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin-Magnetbeads erhöhen den Durchsatz für die automatisierte magnetische Aufreinigung biotinylierter Moleküle.
Magnetische Streptavidin-Beads gestatten die Affinitätsreinigung von Biotin-markierten Zielmolekülen ohne Säulen oder Zentrifugation. Die Plattform liefert eine schnelle und praktische Methode für manuelle oder automatische Immunpräzipitation, Proteininteraktions-Analyse, DNA-Protein Pulldown sowie zur Reinigungsverfahren, bei denen Biotin-markierte Proteine und Nukleinsäuren eine Rolle spielen. Die superparamagnetischen Eisenoxidpartikel bieten im Vergleich zu anderen im Handel erhältlichen Magnet-Beads überlegene Leistungen (hohe Kapazität und geringer Grad an nicht spezifischen Bindungen). Dabei werden die biotinylierten Moleküle für die Bindung einfach zu den mit Streptavidin beschichteten Magnet-Beads hinzugefügt. Pierce Streptavidin Magnetic Beads sind für den Gebrauch mit für hohe Durchsätze ausgelegten Magnetplattformen wie Thermo Scientific KingFisher™ 96 und KingFisher Flex Geräte optimiert und validiert; doch unter Rückgriff auf ein angemessenes Magnetstativ bieten die Beads auch bei einfachen Benchtop-Anwendungen überlegene Leistungen.
Leistungsmerkmale:
– Hochleistungsbeads – Nicht aggregierende, vorblockierte, superparamagnetische Eisenoxid-Mikropartikel bieten außergewöhnliche Gleichförmigkeit für automatisiertes HTS und manuelle Anwendungen gleichermaßen
Stabile Immobilisierungschemie – Streptavidin wird mit auslaugungsbeständiger Chemie immobilisiert
Hohe Kapazität – Beads mit überragender Qualität und hoher Bindungskapazität bieten eine schnelle und effiziente Biomolekülaufreinigung von komplexen Proben
Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads liefern saubere Aufreinigungsprodukte (z. B. bei der IP mit biotinyliertem Antikörper eluiertes Antigen), die mit der Massenspektrometrieanalyse und anderen Folgeanalysen kompatibel sind
Überlegene Leistung – Fast drei Mal höhere Bindungsfähigkeit als typische Beads anderer Hersteller, sodass pro Experiment kleinere Mengen verwendet werden können
Eigenschaften von Streptavidin-Magnetbeads:
- Zusammensetzung: Eisenoxidpartikel die kovalent mit einem Streptavidin-Monolayer beschichtet sind
- Magnetisierung: superparamagnetisch (kein Magnetspeicher bzw. keine bleibende Magnetisierung)
- Bead-Größe: 1 μm (nominaler mittlerer Durchmesser)
- Dichte: 2 g/cm3
- Konzentration: 10 mg Beads pro Milliliter Suspension in 0,05 % Natriumazid
- Bindungskapazität: Bindet annähernd 55 μg biotinyliertes Kaninchen-IgG pro Milligramm Beads (annähernd 3.500 pmol biotinyliertes Fluorescein pro Milliliter Beads)
- RNase: Die RNase-Freiheit dieser Bead-Lösungen ist NICHT getestet und zertifiziert worden
Erforderlich:
Thermo Scientific KingFisher 96 oder KingFisher Flex Gerät oder andere magnetische Trennvorrichtungen
Empfohlen für:
immunpräzipitierte Antigene (unter Verwendung von biotinylierten Antikörpern) aus einer Vielzahl von Quellen; Co-immunpräzipitierte Interaktionskomplexe, die biotinylierte Antikörper verwenden; Einfangen von Protein-Protein-Interaktionen in Pulldown-Assays, die biotinylierte Bait-Proteine einsetzen; Isolierung Biotin-markierter DNA-Protein-Komplexe aus Zell- oder Gewebeextrakten; Einfangen von einzelsträngigen DNA-Oligomeren; Isolation von biotinylierten PCR-Produkten
Spezifikation
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Biotin | |
Streptavidin |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird auf einer Eispackung versendet. | |
Flüssig | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |