Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LDS-Probenpuffer, nicht reduzierend (4X)
Nicht-reduzierender Lithiumdodecylsulfat-Probenbeladungspuffer; eine einzigartige Alternative zu hausgemachten und anderen handelsüblichen Gel-Auftragsfarbstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 84788
64.22 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
65.36 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce LDS-Probenbeladungspuffer (4x) ist ein nicht-reduzierender Lithiumdodecylsulfat-Probenbeladungspuffer, der für die Verwendung mit Pierce Protein SDS-PAGE-Gelen optimiert ist.
LDS-Probenpuffer, nicht-reduzierend (4x) ist ein praktischer Probenpuffer für die SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE). Der Puffer enthält Coomassie-Farbstoff und ermöglicht die Visualisierung des Fortschreitens der Elektrophorese durch die Positionsbestimmung der Farbstofffront. Der LDS-Probenpuffer, nicht-reduzierend (4x) kann in denaturierenden Gelen verwendet werden und ist sowohl mit Coomassie- und Silberfärbung als auch mit Western-Blotting-Anwendungen kompatibel.Leistungsmerkmale:
Konzentriert – die 4x-Formulierung bietet mehr Vielseitigkeit als herkömmliche 2x-Puffer
Nicht-reduzierend – gebrauchsfertig für nicht-reduzierendes SDS-PAGE; um Reduktionsbedingungen herzustellen, können der bevorzugte Typ und die bevorzugte Menge von Reduktionsmittel (z. B. DTT) hinzugefügt werden
Alternative zu SDS – Lithiumdodecylsulfat (LDS) ersetzt Natriumdodecylsulfat (SDS) als üblichen Ladepuffer, funktioniert jedoch genauso gut
Physiologischer pH-Wert – gepuffert mit Triethanolamin (pH 7,6) statt Tris (pH 6,8)
Farbstoffe zur Spurenmarkierung – umfasst Spuren von Phenolrot und Coomassie G250 als sichtbare Marker der Farbstofffront
Praktisch – stabil bei Raumtemperatur, daher Aufbewahrung direkt auf dem für die Elektrophorese verwendeten Labortisch möglich
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. | |
4X | |
LDS-Probenpuffer | |
Pierce™ |
Probenladepuffer | |
SDS-PAGE | |
SDS-PAGE Gele | |
5 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
87Stunden
5Minuten
18Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%