Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Verwendet bei der isoelektrischen Fokussierung. Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier engen pH-Intervallen lieferbar.
Marke: Cytiva 17-0456-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
- Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
- Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
- Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
- Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
Spezifikation
Farblos bis hellgelb | |
3 bis 10 | |
Flüssig | |
IEF | |
2 bis 8 °C |
PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit | |
Pharmalyt als Träger-Ampholyt | |
Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin | |
25 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten > Breiter Bereich: pH-Wert 3 bis 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur