Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität wurde zur Aufreinigung von überexprimierten His-markierten Proteinen aus Zellkulturmedien entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ A50587
4299.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Pierce Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität enthält eine Matrix aus einer 6 % vernetzten Agarose mit optimalen Eigenschaften für Chargen-, Schwerkraftsäulen- und Forschungs-/Pilotskalen-FPLC-Säulenaufreinigungen. Das Harz hat eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml Harz) und kann die hohe EDTA-Konzentration tolerieren und die Konzentrationen von Wirkmitteln verringern, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.
Merkmale des EDTA-kompatiblen Ni-IMAC-Harzes mit hoher Kapazität:
- Chelator-stabil—Verwendung von bis zu 20 mM EDTA und DTT ohne Leistungsverlust
- Kompatibel mit der Aufreinigung überexprimierter, sezernierter Proteine in Zellkulturmedien (z. B. Expi293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
- Hohe Bindungskapazität—>80 mg/ml Bindungskapazität für His-markierte rekombinante Proteine
- Wiederverwendbar—kann mit dem CIP-Protokoll bis zu 10 Mal regeneriert werden
EDTA und Reduktionsmittel wie DTT und TCEP beeinträchtigen die Leistung der Ni-IMAC-Träger durch Abisolieren des Metalls. Aufgrund seiner Chelator-Stabilitätseigenschaft (EDTA-tolerant) eignet sich Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität besonders zur Aufreinigung von His-markierten Proteinen, die in Zellkulturmedien abgesondert werden, oder zur Aufreinigung intrazellulärer His-markierter Proteine, die EDTA zur Aufrechterhaltung von Stabilität und Funktion benötigen. In beiden Fällen können große Probenmengen ohne Abisolieren des Ni-Metalls des Trägers aufgereinigt werden, wodurch eine gleichbleibend hohe Ausbeute erzielt wird.
Spezifikation
Chelator-stabil | |
500 ml abgesetztes Harz, geliefert als 1000 ml 50 % Schlamm. Lagerung bei 2 bis 8 °C. | |
Pierce™ | |
Harz- |
6 % vernetzte Agarose | |
Nasseis | |
500 mL | |
Flasche |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI4404301 | Analysenzertifikat | 12/09/2024 | A50587 |
ZF4335532 | Analysenzertifikat | 25/06/2024 | A50587 |
XG34359611 | Analysenzertifikat | 20/07/2022 | A50587 |
XA3435964 | Analysenzertifikat | 12/01/2022 | A50587 |
SPECS | Analysenzertifikat | 13/02/2021 | A50587 |