Learn More
Fisher BioReagents™ Taq DNA-Polymerase
Ermöglicht bis zu 100 Amplifikationszyklen ohne Aktivitätsverlust
Marke:  Fisher BioReagents™ FB6000-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10356363
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lizenziert für die Verwendung in PCR
  • Verwendet eine thermostabile DNA-Polymerase, die durch eine modifizierte Form DNA-Polymerase-Gens des Thermus aquaticus kodiert wurde, das in einen E. coli-Host eingefügt wurde
  • Hat eine 5«→3« Exonuklease-Aktivität
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Reaktionspuffern
  • Puffer A enthält eine optimierte Endkonzentration von 15 mM MgCl2 für die meisten PCR-Amplifikationen
  • Puffer B enthält kein MgCl2; MgCl2 wird in einem separaten Fläschchen als 25 mM-Lösung bereitgestellt
  • Lagerungspuffer: 20 Mm Tris-HCl, pH 7.5 (bei Raumtemperatur), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50 % Glycerol, 0.5 % Tween™ 20, 0.5 % Nonidet P40™
  • Empfohlener Assaypuffer: 10X Assaypuffer A (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2) oder 10X Assaypuffer B (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl) und 25 mM MgCl2 Lösung in einem separaten Fläschchen
Einheiten-Definition: Eine Einheit Enzym ist definiert als die Menge, die 10 nmol dNTPs in säureunlöslichem Material pro 30 Minuten in einer 10-minütigen Inkubation bei 74 °C (165 °F) unter den oben genannten Assay-Bedingungen enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial
Taq DNA Polymerase
Poly-Röhrchen
Standard-PCR
Tris-HCl 20 mmol, pH 7,5 (bei Raumtemperatur), KCl 100  mmol, EDTA 0,1 mmol, DTT 1 mmol, Glycerin 50 %, Tween™ 20 0,5 %, Nonidet™ P40™ 0,5 %
-20 °C
Flüssig
500 Einheiten
5 U/μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Taq DNA-Polymerase > In Puffer B ; 500 U