Learn More
BD Biotin Human CD4 T Lymphocyte Enrichment Set - DM
For the negative selection of CD4 T lymphocytes from peripheral blood
Marke:  BD 557939
1163.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15889118
  • 1165.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Magnetic Labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biotin
1 x 109 Cells
Name des Produkts
BD Biotin Human CD4 T Lymphocyte Enrichment Set - DM > 5mL