Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL für UF160plus
AtmoCONTROL Software erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen.
Marke:  Memmert™ UF160plusFDAQ1
Artikelnummer. 17569085
  • 2475.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit FDA kompatible Software AtmoCONTROL
  • Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung elektronisch gespeicherter Datensätze und elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
  • Basislizenz für die Steuerung einer Einheit
  • Entsprechende IQ/OQ-Dokumente in deutscher und englischer Sprache (ohne Aufpreis)
Spezifikation
Spezifikation
Verordnung 21 CFR Teil 11 der US Food and Drug Administration (FDA)
UF160plus Ofen
Software
Name des Produkts
Memmert™ Software AtmoCONTROL für UF160plus > Kann verwendet werden mit: UF160plus