Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Pierce EDTA-kompatibles Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität wurde zur Aufreinigung von überexprimierten His-markierten Proteinen aus Zellkulturmedien entwickelt.
156.00 CHF - 4790.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft Chelator-stabil
Matrix 6 % vernetzte Agarose
Produktlinie Pierce™
Typ Harz-
Säulentyp Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17173259
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50584
10 ml
156.00 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17183259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50585
50 mL
622.00 CHF
50 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17193259
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50586
250 mL
2680.00 CHF
250 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17103269
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50587
500 mL
4790.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pierce high capacity Ni-IMAC resin contains a matrix that is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, gravity column, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Features of the high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC resin include:
  • Chelator stable—use up to 20 mM EDTA and DTT with no loss in performance
  • Compatible with purification of overexpressed, secreted proteins in cell culture media (e.g., Expi293, ExpiCHO, and ExpiSf expression systems)
  • High binding capacity—>80 mg/mL binding capacity for His-tagged recombinant proteins
  • Reusable—can be regenerated up to 10 times using the CIP protocol
EDTA and reducing agents such as DTT and TCEP adversely affect the performance of Ni-IMAC supports by stripping off the metal. Because of its chelator stability characteristic (EDTA tolerant), Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC resin is especially suited for purifying expressed His-tagged proteins that are secreted into cell culture media or for purifying intracellular His-tagged proteins that need the presence of EDTA to maintain stability and function. In both cases, large quantities of samples can be purified without the Ni metal stripping off of the support, thereby providing consistent high capacity yields.
Spezifikation
Spezifikation
Chelator-stabil
Pierce™
Flasche
6 % vernetzte Agarose
Harz-
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-Harz mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel