Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Salmonellen in Seren mit dieser standardisierten gefärbten Suspension.
Marke:  Thermo Scientific™ R30855001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13235729
  • 171.00 CHF / 5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Gefärbte Salmonellen-Suspensionen sind für den quantitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke bestimmt, vor allem für die Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
Verwenden Sie eingefärbte Salmonella O- und H-Suspensionen für den qualitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke, hauptsächlich bei der Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
  • Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella-Serotypen
  • Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Bei der Diagnose von Fiebererkrankungen sollten diese Tests parallel und mit den entsprechenden Kulturtechniken zur Isolierung und Bestimmung des Erregerorganismus verwendet werden. Die Suspensionen eignen sich für den Einsatz in Schnellladetests1 und Standard-Widal-Tests2, 3. Sie können auch als Kontrollantigene zur serologischen Identifizierung von bakteriellen Isolaten verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
S. typhi-H
5 mL
Stained Salmonella O and H Suspensions
Stained Salmonella O and H Suspensions, Instruction for Use
Salmonella
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3265938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog NumberR30855001
Chargennummer3232037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2021 Catalog NumberR30855001
Chargennummer3209183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2021 Catalog NumberR30855001
Chargennummer3120202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2020 Catalog NumberR30855001
Chargennummer3001178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2020 Catalog NumberR30855001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen >