Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit über 2 Stunden) in Anwesenheit von Red Firefly-Luziferase-Reportern.
Marke: Thermo Scientific™ 16176
148.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Ground Assay Kit bietet ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 2 Stunden) in Anwesenheit von Glühwürmchen-Luziferase-Reportern für Proteinexpressionsassays.
Dieses Pierce Luciferase Ground Assay Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Glühwürmchen-Luziferase in Zelllysaten. In Gegenwart von Glühwürmchen-Luziferase liefert das Glimmreagenz ein stabiles biolumineszentes Signal und eignet sich in hohem Maße für Luminometer ohne Injektoren oder für die Chargenverarbeitung von Proben. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Die Glimmassay-Reagenzien wurden für optimale Ergebnisse mit Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids optimiert. Dieses Assay-Kit kann jedoch verwendet werden, um die Aktivität anderer Glühwürmchen- oder ATP-abhängiger Luziferasen zu erkennen, die D-Luciferin als Substrat verwenden.Besondere Merkmale:
Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase-Aktivität; für beste Ergebnisse (maximales Signal) bei Verwendung mit dem Thermo Scientific Pierce Glühwürmchen-Luziferase-Signalverstärker
Stabil – Erhöhte Signalstabilität im Vergleich zu Flash-Assays
Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
Kompatibel – Assayreagenzien kompatibel mit Luziferasen anderer Glühwürmchen
Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Firefly-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Instrument zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; für beste Ergebnisse (maximales Signal) verwenden Sie den Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Medikamenten-Screening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
100 Reaktionskit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat |
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase | |
• Glühwürmchen-Glow-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei -20 °C • D-Luciferin, lyophilisiert, 3 mg, Aufbewahrung bei 4 °C • 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern. |
|
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
D-Luciferin |