Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin Superflow Hochkapazitätsharz
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
Marke:  IBA Lifesciences 2-1208-002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12856456
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 6 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.  
Spezifikation
Spezifikation
4 ml
2 bis 8 °C
Biotin: > 900 nmol/ml Harz
Hochleistungsfähige Harzsuspension
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin Superflow Hochkapazitätsharz > Menge: 4 mL
Nur für Forschungszwecke.